Learn More
4-Aminoantipyrin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946863 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11946863 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10795161 25 g Glasflasche -
10497660 100 g Glasflasche 100 Gramm
10705171 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11946863 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103150025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
4-Aminopyrin, 98 %, C11H13N3O, CAS-Nummer-83-07-8, 4-Aminoantipyren, Aminoantipyrin, Ampyron, 4-Aminoantipyrin, 4-Aminophenazon, Metapirazon, Solnapyrin-a, Aminoazophenol, Solvapyrin-a, Aminoantipyrin, 25 g, (5 % wässr. Lsg.) durchsichtig, 24,273, 100,0, 97,5, CHEBI:59026, braun-gelb bis gelb
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-07-8
Summenformel C11H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 203.25
MDL-Nummer MFCD00003145
InChI-Schlüssel RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC-Name 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminoantipyrine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 105.5°C to 110.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 0.8000g/mL
Verlust bei Trocknung 1.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Beilstein 24,273
Merck Index 15,413
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear
Formelmasse 203.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminoantipyrine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.