Learn More
4-Aminoantipyrin, > 98 %, Affymetrix/USB™
Artikelnummer. 15815088 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15815088 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15805088 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15815088 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J11056.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-07-8
Summenformel C11H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 203.245
MDL-Nummer MFCD00003145
InChI-Schlüssel RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC-Name 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminoantipyrine
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 181635
Formelmasse 203.25
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver