Learn More
4'-Aminoacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400733 250 g 250 Gramm
11369429 25 g 25 Gramm
11490723 50 g 50 Gramm
11480723 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11400733 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13213.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 99-92-3 | C8H9NO | 135.17 g/mol
4'-Aminoacetophenone, is used in pharmaceuticals, medicines and other organic products. It is also used as a reagent for the photometric determination of Ce. As pharmaceutical intemediate or in the determination of palladium and vitaminB1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Aminoacetophenon, wird in Pharmazeutika, Arzneimitteln und anderen organischen Produkten verwendet. Es wird auch als Reagenz für die photometrische Bestimmung von Ce verwendet. Als pharmazeutisches Intemediat oder bei der Bestimmung von Palladium und VitaminB1.
Löslichkeit
Es ist löslich in heißem Wasser, Ethanol und Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen aufbewahren. Säuren, inkompatibel mit Säurechloriden, Säurenhydriden, Chlorocarbonat, starken Oxidationsmittenl, starken Reduktionsmitteln. Stabil unter normalen Bedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-92-3
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00007896
InChI-Schlüssel GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone, 1-4-aminophenyl ethanone, p-aminoacetophenone, 4-acetylaniline, p-acetylaniline, ethanone, 1-4-aminophenyl, p-aminoacetylbenzene, 1-4-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, p-amino
PubChem CID 7468
IUPAC-Name 1-(4-Aminophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Aminoacetophenone
Schmelzpunkt 103°C to 108°C
Siedepunkt 292°C to 294°C
Menge 250 g
Beilstein 471493
Merck Index 14,413
Löslichkeitsinformationen It is soluble in hot water,ethanol and ether.
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Aminoacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Aminoacetophenone