Learn More
4'-Aminoacetanilid, 95 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 400601000
Additional Details : CAS : 122-80-5 Gewicht : 0.15000kg
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10045720
  • 118.00 CHF / 100 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-08-2021
Chemische Identifikatoren
122-80-5
150.18
CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
31230
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
C8H10N2O
MFCD00007853
4'-aminoacetanilide, n-4-aminophenyl acetamide, p-aminoacetanilide, 4-aminoacetanilide, 4-acetamidoaniline, p-amino acetanilide, p-acetamidoaniline, acetparamin, acetamide, n-4-aminophenyl, fourrine a
N-(4-Aminophenyl)acetamid
Spezifikation
4'-Aminoacetanilide
Authentic
267.0°C
159.0°C to 165.0°C
95%
94.0
95%
NHCOCH3C6H4NH2
15, 405
Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: freely soluble in hot water,freely soluble in alcohol,ether
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
150.18
150.18
95%
>150°C
Glasflasche
Braun bis rosa
100g
122-80-5
100.0
C8H10N2O
MFCD00007853
4'-aminoacetanilide, n-4-aminophenyl acetamide, p-aminoacetanilide, 4-aminoacetanilide, 4-acetamidoaniline, p-amino acetanilide, p-acetamidoaniline, acetparamin, acetamide, n-4-aminophenyl, fourrine a
CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
N-(4-Aminophenyl)acetamid
31230
Feines Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4'-Aminoacetanilide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate