Learn More
4-Amino-6-hydroxypyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 1193-22-2 |
| Summenformel | C4 H5 N3 O |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8) |
| SMILES | Nc1cc(O)ncn1 |
| IUPAC-Name | 6-Aminopyrimidin-4-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 111.1 |
| Formelmasse | 111.0433 |