Learn More
4-Amino-6-hydroxypyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11396666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396666 250 mg 250mg
11376666 1 g 1g
11386666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11396666 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03825.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1193-22-2
Formula molecolare C4H5N3O
Molecular Weight (g/mol) 111.10
Numero MDL MFCD00051502
InChI Key HFMLLTVIMFEQRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-6-hydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-aminopyrimidine, 4-pyrimidinol, 6-amino, 4 1h-pyrimidinone, 6-amino, 6-aminopyrimidin-4 3h-one, 4-oxy-6-aminopyrimidine, 6-amino-4-pyrimidinol, 6-amino-3h-pyrimidin-4-one, 6-amino-4 1h-pyrimidinone
PubChem CID 70944
SMILES NC1=CC(=O)N=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Punto di fusione 262°C to 264°C
Quantità 250 mg
Beilstein 112429
IUPAC Name 6-amino-1,4-dihydropyrimidin-4-one
Peso formulazione 111.1
Percent Purity 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.