Learn More
4-Amino-6-Chloro-1,3-Benzoldisulfonamid, TRC
Artikelnummer. 17994105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17994105 5 g 5 Gramm
17921805 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17994105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6033755G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-30-2
Summenformel C6 H8 Cl N3 O4 S2
Molekulargewicht (g/mol) 285.73
Synonym 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Salamide, Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Hydrochlorothiazide RC A (USP), Chloraminophenamide
IUPAC-Name 4-Amino-6-chlorbenzol-1,3-disulfonamid
SMILES Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Formelmasse 284.9645
Reinheit (%) >95%