Learn More
4-Amino-5-trifluormethylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30328812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328812 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328812 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6307801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-5-trifluoromethylbenzoic Acid
CAS 400-76-0
Summenformel C8H6F3NO2
Menge 1 g
Synonym 4-Amino-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
SMILES Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC-Name 4-amino-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 205.13
Formelmasse 205.0351