Learn More
4-Amino-5-imidazolcarboxamidhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10684852 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10684852 25 g Glasflasche 25 Gramm
10405295 1 g Glasflasche 1 Gramm
10275940 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10684852 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173090250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 72-40-2 | C4H7ClN4O | 162.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-40-2 , 360-97-4
Summenformel C4H7ClN4O
Molekulargewicht (g/mol) 162.58
MDL-Nummer MFCD00012704
InChI-Schlüssel MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride
PubChem CID 66146
IUPAC-Name 4-Amino-1H-imidazol-5-carboxamid;hydrochlorid
SMILES Cl.NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 250°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.2% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 25, II, 221
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear
Formelmasse 162.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle