Learn More
4-Amino-5-imidazolcarboxamidhydrochlorid, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 173090010
Additional Details : CAS : 72-40-2 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
72-40-2 | |
162.58 | |
MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N | |
66146 | |
C1=NC(=C(N1)C(=O)N)N.Cl |
C4H6N4O·HCl | |
MFCD00012704 | |
4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochoride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride | |
4-Amino-1H-imidazol-5-carboxamid;hydrochlorid |
Spezifikation
(1% soln.) clear, colorless | |
0.2% max. | |
0.5% max. (105°C) | |
Weiß | |
1g | |
72-40-2,360-97-4 | |
100.0 | |
C4H6N4O·HCl | |
25, II, 221 | |
(5% in water) Clear | |
C1=NC(=C(N1)C(=O)N)N.Cl | |
162.58 | |
162.58 | |
98% |
4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride | |
Authentic | |
Glasflasche | |
250°C | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (Argentometry) | |
MFCD00012704 | |
4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochoride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride | |
MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N | |
4-Amino-1H-imidazol-5-carboxamid;hydrochlorid | |
66146 | |
Kristalle oder kristallines Pulver |