Learn More
4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30321399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321399 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321399 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61109810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride
CAS 1007-45-0
Summenformel C7H12N4 . 2(HCl)
Menge 10 mg
Synonym 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride (7CI,8CI), 4-Amino-2-ethyl-5-2-pyrimidinemethanamine Hydrochloride (1:2)
InChI-Formel InChI=1S/C7H12N4.2ClH/c1-2-6-10-4-5(3-8)7(9)11-6;;/h4H,2-3,8H2,1H3,(H2,9,10,11);2*1H
SMILES CCC1=NC=C(CN)C(N)=N1.Cl.Cl
IUPAC-Name 5-(Aminomethyl)-2-ethylpyrimidin-4-aminhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 225.12
Formelmasse 224.09