Learn More
4-Amino-4H-1,2,4-triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687294 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10687294 100 g Glasflasche 100 Gramm
10365780 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10687294 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104701000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 584-13-4 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-13-4
Summenformel C2H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
MDL-Nummer MFCD00003099
InChI-Schlüssel FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-4h-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 1-amino-1,3,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, 4-amino, 1-amino-1h-1,3,4-triazole, 4-amino-1,2,4 4h-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-ylamine, 1-amino-1,4-triazole, 4-amino-1,4-triazole
PubChem CID 11432
IUPAC-Name 1,2,4-Triazol-4-Amin
SMILES C1=NN=CN1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-4H-1, 2, 4-triazole
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 84.0°C
Farbe Beige oder Weiß
Flammpunkt >149°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 26, IV, 40
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 810g/L (20°C) in water. Other solubilities: soluble in ethanol and dimethyl sulfoxyde,very little soluble in vegetal oils
Formelmasse 84.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.