Learn More
4-Amino-4'-Nitrostilben-2,2'-Disulfonsäure, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid serves as an important stilbene intermediate. It acts as a monomer. Further, it is used in the synthesis of a series of direct dyes such as direct lightfast fluorescent yellow 7GL, 6GL, 5GL, 4GL, 3GL and 2GL. In addition to this, it is used to prepare direct yellow DN-FR, orange F3G; yellow 3RLL, green GND and direct Black DN-EX.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-4′-Nitrostilben-2,2′ -Disulfonsäure dient als wichtiges Zwischenprodukt für Stilbene. Es wirkt wie ein Monomer. Darüber hinaus es wird bei der Synthese einer Reihe von Direktfarbstoffen wie direktem lichtbeständigem fluoreszierendem gelbem 7GL, 6GL, 5GL, 4GL, 3GL und 2GL. verwendet. Außerdem wird es zur Herstellung der Direktfarbstoffe Gelb DN-FR, Orange F3G, Gelb 3RLL, Grün GND und Schwarz DN-EX verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
4-Amino-4′-Nitrostilben-2,2′ -Disulfonsäure dient als wichtiges Zwischenprodukt für Stilbene. Es wirkt wie ein Monomer. Darüber hinaus es wird bei der Synthese einer Reihe von Direktfarbstoffen wie direktem lichtbeständigem fluoreszierendem gelbem 7GL, 6GL, 5GL, 4GL, 3GL und 2GL. verwendet. Außerdem wird es zur Herstellung der Direktfarbstoffe Gelb DN-FR, Orange F3G, Gelb 3RLL, Grün GND und Schwarz DN-EX verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid |
Schmelzpunkt | >300°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 400.38 |
Reinheit (%) | 80% |
Güte | Eigenschaften |