Learn More
4-Amino-4'-nitrostilben-2,2'-disulfonsäure-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30318585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318585 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318585 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6184602.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic Acid, Disodium Salt
CAS 6634-82-8
Summenformel C14 H10 N2 O8 S2 . 2 Na
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H12N2O8S2.2Na/c15-11-5-3-9(13(7-11)25(19,20)21)1-2-10-4-6-12(16(17)18)8-14(10)26(22,23)24;;/h1-8H,15H2,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
SMILES [Na+].[Na+].Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium;5-Amino-2-[(E)-2-(4-Nitro-2-sulfonatophenyl)ethenyl]benzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 444.35
Formelmasse 443.9674