Learn More
4-Amino-4'-nitrodiphenylsulfid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7238579 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17565525
Marke: Thermo Scientific Acros 104180010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 101-59-7
Summenformel C12H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 246.28
MDL-Nummer MFCD00007881
InChI-Schlüssel ZBPKGHOGUVVDLF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 4-[(4-Nitrophenyl)sulfanyl]anilin
SMILES NC1=CC=C(SC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Spezifikation
Alpha-Vektor AMINONITRODIPHENYLSULFIDE
Chemischer Name oder Material 4-Amino-4'-Nitrodiphenylsulfid
Schmelzpunkt 141°C to 145°C
Farbe Hellgelb bis braun
Infrarotspektrum Konform
Prozentgehaltsbereich ≥97,5 % (Titration mit HClO4)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4SC6H4NO2
Menge 1 g
Beilstein 13-534
Physikalische Form Kristallpulver