Learn More
4-Amino-3-(-methylphenoxy)-benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445217 1 g 1 Gramm
15455217 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32487.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 400-76-0 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 400-76-0
Summenformel C8H6F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.14
MDL-Nummer MFCD03407960
InChI-Schlüssel NPPPORJZPNJXNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethylbenzioc acid, rarechem al bo 0877, 4-amino-5-trifluoromethylbenzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethyl, 4-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid 3-trifluoromethyl-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethylbenzoicacid, pubchem2211
PubChem CID 3254286
IUPAC-Name 4-amino-3-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES NC1=C(C=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 212°C to 215°C
Menge 1 g
Beilstein 3291493
Formelmasse 205.14
Reinheit (%) 98%