Learn More
4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495687 25 g 25 Gramm
15485687 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32915.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 175278-22-5 | C8H6F3NO3 | 221.135 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-22-5
Summenformel C8H6F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 221.135
MDL-Nummer MFCD00205143
InChI-Schlüssel IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
PubChem CID 2735951
IUPAC-Name 4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Menge 25 g
Formelmasse 221.14
Reinheit (%) 98%