Learn More
4-Amino-3-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30317427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317427 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317427 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61848510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-nitroaniline
CAS 610-81-1
Summenformel C6 H6 N2 O3
Menge 10 g
Synonym 4-Amino-3-nitrophenol, 2-Amino-5-hydroxynitrobenzene, 2-Nitro-4-hydroxyaniline, 3-Nitro-4-aminophenol, 4-Hydroxy-2-nitroaniline, NSC 400380, p-Hydroxy-o-nitroaniline
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
SMILES Nc1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Amino-3-nitrophenol
Molekulargewicht (g/mol) 154.123
Formelmasse 154.0378