Learn More
4-Amino-3-nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552544 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10552544 100 g Glasflasche 100 Gramm
10215481 5 g Glasflasche 5 Gramm
10071721 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10552544 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 335221000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 610-81-1 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-81-1
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.13
MDL-Nummer MFCD00066310
InChI-Schlüssel IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2-nitroaniline, 3-nitro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-phenol, unii-r5wy41q95z, 3-nitro-4-amino phenol, 4-aminophenol-3-nitrophenol, pubchem1481, 4-amino-3-nitropbenol
PubChem CID 3758882
IUPAC-Name 4-Amino-3-nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-nitrophenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >150.0°C
Farbe Bordeaux bis Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 13, III, 1203
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, isopropanol,, acetone, dimethyl sulfoxide, chloroform,, methylene chloride, xylene, benzene, diethyl ether
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-3-nitrophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.