Learn More
4-Amino-3-Methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426386 100 g 100 Gramm
11416386 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23152.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2835-99-6 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2835-99-6
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00007871
InChI-Schlüssel QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-m-cresol, 4-hydroxy-2-methylaniline, 3-methyl-4-aminophenol, p-amino-m-cresol, phenol, 4-amino-3-methyl, p-hydroxy-o-toluidine, 2-methyl-4-hydroxyaniline, 2-amino-5-hydroxytoluene, m-cresol, 4-amino, 4-amino-3-cresol
PubChem CID 17819
ChEBI CHEBI:55546
IUPAC-Name 4-Amino-3-Methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-methylphenol
Schmelzpunkt 176°C to 179°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 2078803
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 98%