Learn More
4-Amino-3-Jodbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451628 5 g 5 Gramm
15441628 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55400.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33348-34-4 | C7H5IN2 | 244.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33348-34-4
Summenformel C7H5IN2
Molekulargewicht (g/mol) 244.035
MDL-Nummer MFCD04039964
InChI-Schlüssel UOWVTQFTEAYDLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-2-iodoaniline, 1-amino-2-iodo-4-cyanobenzene, benzonitrile, 4-amino-3-iodo, 4-amino-2-iodobenzonitrile 98, 4-amino-3-iodobenzenecarbonitrile, 2-iodo-4-cyanoaniline, 4-cyano-6-iodoaniline, pubchem18486, acmc-20a6lw, 3-iodo-4-aminobenzonitrile
PubChem CID 4416395
IUPAC-Name 4-amino-3-Iodbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)I)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-iodobenzonitrile
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 244.03
Reinheit (%) 97%