Learn More
4-Amino-3-Hydroxybutansäure, TRC
Artikelnummer. 30322309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322309 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322309 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61127050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-Hydroxybutanoic Acid
CAS 924-49-2
Summenformel C4H9NO3
Menge 50 g
Synonym (±)-4-Amino-3-hydroxy-butanoic Acid, DL-4-Amino-3-hydroxybutyric Acid, γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid, (RS)-3-Hydroxy-γ-aminobutyric Acid, (RS)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (RS)-γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxy-4-aminobutanoic Acid, (±)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (±)-4-Amino-3-hydroxybutyric Acid, (±)-β-Hydroxy-GABA, 3-Hydroxy-4-aminobutanoic Acid, 3-Hydroxy-4-aminobutyric Acid, 3-Hydroxy-GABA, 4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, 4-Amino-3-hydroxybutyric Acid, Bogil, Buksamin, Buxamine, DL-3-Hydroxy-4-aminobutyric Acid, DL-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, DL-4-Amino-3-hydroxybutyric Acid, DL-β-Hydroxy-γ-aminobutyric Acid, DL-γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid, GABOB, Gabobe, Gabomade, Gaboril, Gamibetal, Gaminal, Idramina, NSC 40244, β-Hydroxy-GABA, β-Hydroxy-γ-aminobutyric Acid, γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO3/c5-2-3(6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)
SMILES OC(CC(O)CN)=O
IUPAC-Name 4-Amino-3-hydroxybutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
Formelmasse 119.0582