Learn More
4-Amino-3-Hydroxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30135027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
5 g
Packungsgröße:
2 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135027 5 g 5 Gramm
30009539 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135027 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6112155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2374-03-0
Summenformel C7 H7 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
Synonym 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy-, (4-Carboxy-2-hydroxyphenyl)amine, 3-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-PABA, 3-Hydroxy-p-aminobenzoic acid, NSC 407243
IUPAC-Name 4-Amino-3-Hydroxybenzoesäure
SMILES Nc1ccc(cc1O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formelmasse 153.0426