Learn More
4-Amino-3-Hydroxy-1-Naphthalensulfonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is used as mordant dyes and acid dyes intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-3-Hydroxy-1-Naphthalensulfonsäure wird als Zwischenprodukt für Bindemittelfarbstoffe und Säurefarbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Basen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagern Sie sie nicht in der Nähe von starken Oxidationsmitteln, starken Basen, sauren Anhydriden und sauren Chloriden.
4-Amino-3-Hydroxy-1-Naphthalensulfonsäure wird als Zwischenprodukt für Bindemittelfarbstoffe und Säurefarbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Basen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagern Sie sie nicht in der Nähe von starken Oxidationsmitteln, starken Basen, sauren Anhydriden und sauren Chloriden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid |
Schmelzpunkt | ∼295°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2697469 |
Merck Index | 14,454 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in bases. Insoluble in water. |
Formelmasse | 239.25 |
Reinheit (%) | 99% |