Learn More
4-Amino-3-Hydroxy-1-Naphthalensulfonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475767 100 g -
11465767 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24339.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.47 CHF
    226.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 26.82 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239.245 g/mol
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is used as mordant dyes and acid dyes intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-3-Hydroxy-1-Naphthalensulfonsäure wird als Zwischenprodukt für Bindemittelfarbstoffe und Säurefarbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Basen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagern Sie sie nicht in der Nähe von starken Oxidationsmitteln, starken Basen, sauren Anhydriden und sauren Chloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-63-2
Summenformel C10H9NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 239.245
MDL-Nummer MFCD00004019
InChI-Schlüssel RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
IUPAC-Name 4-Amino-3-Hydroxanaphtalin-1-Sulfonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Schmelzpunkt ∼295°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 2697469
Merck Index 14,454
Löslichkeitsinformationen Soluble in bases. Insoluble in water.
Formelmasse 239.25
Reinheit (%) 99%