Learn More
4-Amino-3-Hydroxy-1-Naphthalensulfonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is used as mordant dyes and acid dyes intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Amino-3-Hydroxy-1-Naphthalensulfonsäure wird als Zwischenprodukt für Bindemittelfarbstoffe und Säurefarbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Basen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagern Sie sie nicht in der Nähe von starken Oxidationsmitteln, starken Basen, sauren Anhydriden und sauren Chloriden.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid |
| Schmelzpunkt | ∼295°C (decomposition) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2697469 |
| Merck Index | 14,454 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in bases. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 239.25 |
| Reinheit (%) | 99% |
Safety and Handling
- 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonicacid