Learn More
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsäure, Reagenz ACS 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10209550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10209550 25 g Glasflasche 25 Gramm
10480651 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10209550 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 400850250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 CHF
    104.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 11.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-63-2
Summenformel C10H9NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 239.25
MDL-Nummer MFCD00004019
InChI-Schlüssel RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
IUPAC-Name 4-Amino-3-Hydroxanaphtalin-1-Sulfonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 295°C
Farbe Violett
Glührückstand ≤0.1%
Infrarotspektrum Entspricht Referenzbericht
Prozentgehaltsbereich 90+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC10H5(OH)SO3H
Menge 25 g
Beilstein 14, 846
Empfindlichkeit Pass Test (To Phosphates)
Merck Index 15, 450
Löslichkeitsinformationen (in sodium carbonate) Passes test
Formelmasse 239.25
Reinheit (%) 90+%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Pulver