Learn More
4-Amino-3-Ethylbenzonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362966
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362966 1 g 1 Gramm
11372966 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362966 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10732.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 170230-87-2 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170230-87-2
Summenformel C9H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 146.193
MDL-Nummer MFCD00041431
InChI-Schlüssel YOHLABDNVQLZIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-ethyl-benzonitrile, 4-cyano-2-ethylaniline, 4-amino-3-ethyl benzonitrile, buttpark 13\03-08, benzonitrile, 4-amino-3-ethyl-9ci, 4-amino-3-ethylbenzenecarbonitrile, pubchem16098, pubchem21039, acmc-209xcd, intermediates-zcf02269
PubChem CID 2735330
IUPAC-Name 4-Amino-3-ethylbenzonitril
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Schmelzpunkt 60°C to 66°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 7526452
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 96%