Learn More
4-Amino-3-Chlorphenolhydrochlorid, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. p-3770917 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10274584
Marke: Thermo Scientific Acros 399310050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 52671-64-4
Summenformel C6H6ClNO·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 180.03
MDL-Nummer MFCD00143110
InChI-Schlüssel RFJVQGMBFQGZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-chlorophenol hydrochloride, 4-amino-3-chlorophenol hcl, 2-chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride, phenol, 4-amino-3-chloro-, hydrochloride, 4-azanyl-3-chloranyl-phenol hydrochloride, c6h6clno.hcl, acmc-209l0t, ksc495i8f, 4-amino-3-chlorophenol, chloride, 3-chloro-4-aminophenol hydrochloride
PubChem CID 12598190
IUPAC-Name 4-Amino-3-Chlorphenol;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Schmelzpunkt 254°C to 256°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(OH)NH2·HCl
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 180.03
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.