Learn More
4-Amino-3-Chlorphenolhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458607
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458607 100 g 100 Gramm
11438607 5 g 5 Gramm
11448607 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19720.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 52671-64-4 | C6H7Cl2NO | 180.028 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52671-64-4
Summenformel C6H7Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 180.028
MDL-Nummer MFCD00143110
InChI-Schlüssel RFJVQGMBFQGZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-chlorophenol hydrochloride, 4-amino-3-chlorophenol hcl, 2-chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride, phenol, 4-amino-3-chloro-, hydrochloride, 4-azanyl-3-chloranyl-phenol hydrochloride, c6h6clno.hcl, acmc-209l0t, ksc495i8f, 4-amino-3-chlorophenol, chloride, 3-chloro-4-aminophenol hydrochloride
PubChem CID 12598190
IUPAC-Name 4-Amino-3-Chlorphenol;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Schmelzpunkt 254°C to 256°C (decomposition)
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 180.04
Reinheit (%) 98%