Learn More
4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10409671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10409671 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10409671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 326440050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
Namenshinweis 97%
CAS 39885-50-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5ClF3N
Brechungsindex 1.5010 to 1.5040 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00042563
Menge 5 g
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-chlorobenzotrifluoride, 4-amino-5-chloro-benzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-aminobenzotrifluoride, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylamine, 4-amino-3-chloro-benzotrifluoride, pubchem2474
InChI-Schlüssel MBBUTABXEITVNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Molekulargewicht (g/mol) 195.57
PubChem CID 162001
Formelmasse 195.57
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Liquid After Melting