Learn More
4-Amino-3-Chlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420133
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420133 25 g 25 Gramm
11400133 1 g 1 Gramm
11410133 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420133 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12154.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 21803-75-8 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21803-75-8
Summenformel C7H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 152.58
MDL-Nummer MFCD00052917
InChI-Schlüssel OREVCMGFYSUYPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-aminobenzonitrile, 2-chloro-4-cyanoaniline, 3-chloro-4-aminbenzonitrile, 4-amino-3-chloro-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-chloro, 4-amino-3-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4625, 2-chloro-4-cyanoanilin, 2-chloro-4-cyano-aniline, acmc-1cs04
PubChem CID 519896
IUPAC-Name 4-amino-3-chlorobenzonitrile
SMILES NC1=CC=C(C=C1Cl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 98°C to 104°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1817655
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) 98%