Learn More
4-Amino-3-chlor-5-methylbenzonitril, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11353226
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11353226 1 g 1 Gramm
11363226 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353226 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12541.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 158296-69-6
Summenformel C8H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 166.608
MDL-Nummer MFCD00041476
InChI-Schlüssel NDTNVCCDQAOBSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-chloro-5-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-chloro-5-methyl, 4-amino-3-chloro-5-methylbenzenecarbonitrile, 2-chloro-4-cyano-6-methylaniline, acmc-1cuhq, ksc498c2h, 4-amino-3-chloro-5-methyl benzonitrile, 4-azanyl-3-chloranyl-5-methyl-benzenecarbonitrile
PubChem CID 2735301
IUPAC-Name 4-amino-3-Chlor-5-methylbenzonitril
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C#N)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 7527075
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch