Learn More
4-Amino-3-Brombenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7036979
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15401758
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55483.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 50397-74-5 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50397-74-5
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.035
MDL-Nummer MFCD01861386
InChI-Schlüssel POESQIHWIIWNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-aminobenzonitrile, 2-bromo-4-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino-3-bromo, 4-amino-3-bromo-benzonitrile, 4-amino-3-brombenzonitrile, buttpark 35\03-64, 4-amino-3-bromobenzenecarbonitrile, pubchem4609, acmc-209klz, 4-amino-3-bromobenzonitile
PubChem CID 1515279
IUPAC-Name 4-Amino-3-Brombenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-bromobenzonitrile
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 97%