Learn More
4-Amino-3-Brombenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15481748 1 g 1 Gramm
15401758 250 mg 250 Milligramm
15491748 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55483.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 50397-74-5 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50397-74-5
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.035
MDL-Nummer MFCD01861386
InChI-Schlüssel POESQIHWIIWNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-aminobenzonitrile, 2-bromo-4-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino-3-bromo, 4-amino-3-bromo-benzonitrile, 4-amino-3-brombenzonitrile, buttpark 35\03-64, 4-amino-3-bromobenzenecarbonitrile, pubchem4609, acmc-209klz, 4-amino-3-bromobenzonitile
PubChem CID 1515279
IUPAC-Name 4-Amino-3-Brombenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-bromobenzonitrile
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 97%