Learn More
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414357 5 g 5 Gramm
11404357 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20417.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3530-15-2 | C4H8N4 | 112.136 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3530-15-2
Summenformel C4H8N4
Molekulargewicht (g/mol) 112.136
MDL-Nummer MFCD00051647
InChI-Schlüssel MIIKMZAVLKMOFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 229800
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1,2,4-Triazol-4-Amin
SMILES CC1=NN=C(N1N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Schmelzpunkt 196°C to 199°C
Menge 5 g
Beilstein 115482
Synonym 3,5-dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole, dimethyl-1,2,4-triazol-4-amine, dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1,2,4-triazole-4-ylamine, acmc-1cpm8, 3,5-dimethyl-4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4 triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine,3,5-dimethyl
Formelmasse 112.14
Reinheit (%) 98%