Learn More
4-Amino-3,5-dichlorbenzoesäure ≥98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10228463 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10228463 5 g Glasflasche 5 Gramm
10268413 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10228463 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 394070050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 56961-25-2
Summenformel C7H5Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 206.02
MDL-Nummer MFCD00017091
InChI-Schlüssel UHXYYTSWBYTDPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-aminobenzoic acid, unii-bik7ns3b2f, benzoic acid, 4-amino-3,5-dichloro, bik7ns3b2f, 4-amino-3,5-dichlorobenzoicacid, pubchem14451, acmc-209xmx, 4-14-00-01279 beilstein handbook reference, ksc495s0n, 4-carboxy-2,6-dichloroaniline
PubChem CID 42061
IUPAC-Name 4-amino-3,5-dichlorobenzoic acid
SMILES NC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3, 5-dichlorobenzoic acid
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Cream
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2C6H2(Cl)2CO2H
Menge 5 g
Formelmasse 206.03
Reinheit (%) ≥98.0%
Physikalische Form Powder