Learn More
4-Amino-3,5-dichlorobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437197 5 g 5 Gramm
11447197 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14982.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 56961-25-2 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56961-25-2
Summenformel C7H5Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 206.02
MDL-Nummer MFCD00017091
InChI-Schlüssel UHXYYTSWBYTDPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-aminobenzoic acid, unii-bik7ns3b2f, benzoic acid, 4-amino-3,5-dichloro, bik7ns3b2f, 4-amino-3,5-dichlorobenzoicacid, pubchem14451, acmc-209xmx, 4-14-00-01279 beilstein handbook reference, ksc495s0n, 4-carboxy-2,6-dichloroaniline
PubChem CID 42061
IUPAC-Name 4-amino-3,5-dichlorobenzoic acid
SMILES NC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼290°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 2805751
Formelmasse 206.03
Reinheit (%) 98%