Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-2-nitrophenol, 97%
Artikelnummer. 11382789
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382789 5 g 5 Gramm
11392789 25 g 25 Gramm
11302799 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382789 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H27694.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Applications
4-Amino-2-nitrophenol was used in determination of aminonitrophenols in hair dyes by differential pulse voltammetry and HPLC with electrochemical detection. It is commonly used as semipermanent (nonoxidative) hair colorant and toner in permanent (oxidative) hair dye products.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool dry conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-34-6
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.125
MDL-Nummer MFCD00007876
InChI-Schlüssel WHODQVWERNSQEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-amino-2-nitro, fourrine 57, 4-hydroxy-3-nitroaniline, 2-nitro-4-aminophenol, fourrine brown pr, oxidation base 25, fourrine brown propyl, o-nitro-p-aminophenol, p-amino-o-nitrophenol, c.i. oxidation base 25
PubChem CID 3417419
ChEBI CHEBI:82385
IUPAC-Name 4-Amino-2-nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-nitrophenol
Schmelzpunkt 127°C to 130°C
Menge 5 g
Beilstein 1368435
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 97%