Learn More
4-Amino-2-chlorpyrimidin-5-carbonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile |
| CAS | 94741-69-2 |
| Summenformel | C5H3ClN4 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 4-Amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H3ClN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)ncc1C#N |
| IUPAC-Name | 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile |
| Molekulargewicht (g/mol) | 154.56 |
| Formelmasse | 154.0046 |