Learn More
4-Amino-2-chlorpyrimidin-5-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11315008
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11315008 10 g 10 Gramm
11394998 0.5 g -
11305008 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11315008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043952.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94741-69-2
Summenformel C5H3ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 154.56
MDL-Nummer MFCD00052343
InChI-Schlüssel WDHFCSOENXEMRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-chloro-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-pyrimidine-5-carbonitrile, pubchem6934, kinome_3477, acmc-209rte, buttpark 6040-60, aminochloropyrimidinecarbonitrile, 2-chloro-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
PubChem CID 2801166
IUPAC-Name 4-Amino-2-Chlorpyrimidin-5-Carbonitril
SMILES NC1=NC(Cl)=NC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Schmelzpunkt 243°C to 245°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 154.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Flocken