Learn More
4-Amino-2-Chlorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13511620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13511620 50 g 50 Gramm
13501440 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13511620 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 443880500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20925-27-3 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20925-27-3
Summenformel C7H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 152.58
MDL-Nummer MFCD00035926
InChI-Schlüssel ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
PubChem CID 88728
IUPAC-Name 4-amino-2-Chlorbenzonitril
SMILES NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 116.0°C to 118.0°C
Menge 50 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.