Learn More
4-Amino-2-Chlorbenzonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392807 5 g 5 Gramm
11302817 25 g 25 Gramm
11312817 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15924.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20925-27-3 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
4-Amino-2-chlorobenzonitrile is commonly used as an organic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-2-Chlorbenzonitril wird häufig als organisches Reagenz verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, Säureanhydriden und Chloroformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20925-27-3
Summenformel C7H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 152.58
MDL-Nummer MFCD00035926
InChI-Schlüssel ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
PubChem CID 88728
IUPAC-Name 4-amino-2-Chlorbenzonitril
SMILES NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2936425
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) ≥98%