Learn More
4-Amino-2-Chloro-6,7-Dimethoxyquinazolin, TRC
Artikelnummer. 30006957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006957 10 g 10 Gramm
30011887 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006957 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60343910G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23680-84-4
Summenformel C10 H10 Cl N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 239.66
Synonym 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
IUPAC-Name 2-Chlor-6,7-Dimethoxychinazolin-4-Amin
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Formelmasse 239.0462