Learn More
4-Amino-2-chlor-6,7-dimethoxychinazolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11427147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427147 25 g 25 Gramm
11407147 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14952.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23680-84-4
Summenformel C10H10ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 239.66
MDL-Nummer MFCD00051734
InChI-Schlüssel HWIIAAVGRHKSOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 2-chloro-4-amino-6,7-dimethoxy quinazoline, unii-fg7z4t71y4, 2-chloro-4-amino-6,7-dimethoxy-quinazoline, 4-quinazolinamine, 2-chloro-6,7-dimethoxy, 2-chloro-6,7-dimethoxy-4-aminoquinazoline, 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-ylamine, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy quinazoline
PubChem CID 90235
IUPAC-Name 2-Chlor-6,7-Dimethoxychinazolin-4-Amin
SMILES COC1=C(OC)C=C2C(N)=NC(Cl)=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Schmelzpunkt ∼280°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 747463
Formelmasse 239.66
Reinheit (%) ≥98%