Learn More
4-Amino-2-brompyrimidin-5-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419517 5 g 5 Gramm
15429517 250 mg 250 Milligramm
15409517 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52776.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94741-70-5 | C5H3BrN4 | 199.011 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94741-70-5
Summenformel C5H3BrN4
Molekulargewicht (g/mol) 199.011
MDL-Nummer MFCD00173661
InChI-Schlüssel CXYLLFGNJJCGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-bromo-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-bromo-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-bromo, 4-azanyl-2-bromanyl-pyrimidine-5-carbonitrile, 2-bromo-4-amino-5-cyanopyrimidine, acmc-209xix, 4-amino-2-bromo-pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
PubChem CID 2735285
IUPAC-Name 4-Amino-2-Brompyrimidin-5-Carbonitril
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Br)N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Schmelzpunkt 254°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 199.01
Reinheit (%) 97%