Learn More
4-Amino-2-Brombenzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407758
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407758 1 g 1 Gramm
15417758 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407758 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61247.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 53312-82-6 | C7H5BrN2 | 197.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53312-82-6
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.04
MDL-Nummer MFCD03695814
InChI-Schlüssel OSYGPHDNNWRFJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-aminobenzonitrile, ksc494a6n, benzonitrile, 4-amino-2-bromo
PubChem CID 824602
IUPAC-Name 4-Amino-2-Brombenzonitril
SMILES NC1=CC(Br)=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-bromobenzonitrile
Farbe Gelb
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver