Learn More
4-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419837 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11419837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22797.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106876-54-4 | C7H5F2NO2 | 173.12 g/mol
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol wird in organischen Synthesen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106876-54-4
Summenformel C7H5F2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.12
MDL-Nummer MFCD00792416
InChI-Schlüssel RXIKYXZKSIARLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxol-4-amine, 2,3-difluoromethylenedioxy aniline, 2,2-difluoro-4-amino-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-amine, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxol-4-amine, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-4-ylamine, 2,3-difluoromethylenedioxy-aniline, acmc-1btze, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-amine
PubChem CID 2736891
IUPAC-Name 2,2-Difluor-2H-1,3-benzodioxol-4-amin
SMILES NC1=CC=CC2=C1OC(F)(F)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 173.12
Reinheit (%) ≥97%