Learn More
4-Amino-2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy, 97 %, freies Radikal, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593313
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasampulle mit Schraubverschluss
Glasflasche
14691-88-4
C9H19N2O
171.26
MFCD00006479
4-Amino-TEMPO
14691-88-4
C9H19N2O
171.26
MFCD00006479
4-Amino-TEMPO
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Polymerisationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasampulle mit Schraubverschluss
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,hexane
Formelmasse 171.26
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle, Nadeln oder feuchte Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.