Learn More
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461047 25 g 25 Gramm
11441047 1 g 1 Gramm
11451047 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24062.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 36768-62-4 | C9H22N2 | 158.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36768-62-4
Summenformel C9H22N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.29
MDL-Nummer MFCD00005984
InChI-Schlüssel FTVFPPFZRRKJIH-UHFFFAOYSA-P
Synonym 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, triacetonediamine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-aminopiperidine, 4-piperidinamine, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-etf220q65r, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidylamine, 4-amino-2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, piperidine, 4-amino-2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine, 4-amino-2,2,6,6-tetramethyl piperidine
PubChem CID 37524
SMILES CC1(C)CC([NH3+])CC(C)(C)[NH2+]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Schmelzpunkt 16°C to 18°C
Dichte 0.912
Siedepunkt 188°C to 189°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Menge 25 g
IUPAC-Name 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-Amin
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 98%